重要文件
ENA947410278
Enamine
N-(2,2-dimethoxyethyl)cyclopropanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.66
MDL號碼:
Iupac Name
N-(2,2-dimethoxyethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-7(10-2)5-8-6-3-4-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
CAMVZBNTIBVTBT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399591
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399591
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)