重要文件
ENA947407296
Enamine
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.63
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-1-4(2-5)3-6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
InChI 密鑰
INCIRDDMEPRLMD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)