重要文件
ENA947388984
Enamine
5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]thiophene-2-carboxylic acid dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
313.25
MDL號碼:
Iupac Name
5-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)thiophene-2-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S.2ClH/c1-12-4-6-13(7-5-12)8-9-2-3-10(16-9)11(14)15;;/h2-3H,4-8H2,1H3,(H,14,15);2*1H
InChI 密鑰
MGKUYMQFRYHKPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624320
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624320
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)