重要文件
ENA946832064
Enamine
2-(4-fluorophenyl)piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.23
MDL號碼:
mp
110-114
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
InChI 密鑰
NZAKSEMIIIZYEM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342327
Melting Point
110-114
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342327
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)