重要文件
ENA946831986
Enamine
2-(benzyloxy)quinoline-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
279.3
MDL號碼:
Iupac Name
2-(benzyloxy)quinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H13NO3/c19-17(20)14-10-16(18-15-9-5-4-8-13(14)15)21-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2,(H,19,20)
InChI 密鑰
WNJOMYFTRFQJLU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322445
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322445
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)