重要文件
ENA769517848
Enamine
ethyl 3-cyclopropylprop-2-ynoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.17
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3-cyclopropylpropiolate
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-2-10-8(9)6-5-7-3-4-7/h7H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
YQKWSKCBPAMHEJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)