重要文件
ENA769505473
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.16
MDL號碼:
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.2ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);2*1H
InChI 密鑰
HXBAUDAOJDAKQU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365559
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365559
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)