重要文件
ENA638599271
Enamine
7-amino-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.23
MDL號碼:
mp
156-157
Iupac Name
7-amino-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
BWVCFRAIWIZNNF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
Melting Point
156-157
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)