重要文件
ENA638587706
Enamine
2-[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.24
MDL號碼:
Iupac Name
[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-9-12-2-1-7-14(12)11-5-3-10(4-6-11)8-13(16)17/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)
InChI 密鑰
IGUXUVNKBKOREZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)