重要文件
ENA580348208
Enamine
6-ethoxypyridin-2-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.63
MDL號碼:
Iupac Name
6-ethoxypyridin-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c1-2-10-7-5-3-4-6(8)9-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9);1H
InChI 密鑰
WLUGWFGWTDFUIB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311001
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311001
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)