重要文件
ENA497679207
Enamine
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI 密鑰
JWQBFRWDIHLWMV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)