重要文件
ENA497678883
Enamine
6-ethoxypyrazin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.16
MDL號碼:
mp
76-79
Iupac Name
6-ethoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-4-8-3-5(7)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9)
InChI 密鑰
TZSLKMXBFQUHIZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260421
Melting Point
76-79
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260421
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)