重要文件
ENA497374381
Enamine
2-bromo-4-iodobenzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
361.99
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrINO2S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
AUZURGTZZGNJFR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)