重要文件
ENA497373121
Enamine
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.11
MDL號碼:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
FQJMZYJZHKJOHM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205043
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)