重要文件
ENA490048041
Enamine
5-chloro-2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
271.12
MDL號碼:
mp
154-156
Iupac Name
5-chloro-2,4-dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O4S/c1-13-6-4-7(14-2)8(3-5(6)9)15(10,11)12/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
HXTZVKXMOKCJPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250118
Melting Point
154-156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250118
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)