重要文件
ENA458435330
Enamine
1-(azepan-4-yl)pyrrolidin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.27
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-azepanyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H18N2O/c13-10-4-2-8-12(10)9-3-1-6-11-7-5-9/h9,11H,1-8H2
InChI 密鑰
JCXQALFSGBDTKX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237121
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-237121
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)