重要文件
ENA458427302
Enamine
3-iodo-5-methoxy-4-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
318.11
MDL號碼:
Iupac Name
4-(allyloxy)-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11IO3/c1-3-4-15-11-9(12)5-8(7-13)6-10(11)14-2/h3,5-7H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
OVJZJVITAXJCFN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228091
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228091
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)