重要文件
ENA458426665
Enamine
methoxy[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
O-methyl-N-(1-(2-methylthiazol-4-yl)ethyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C7H12N2OS/c1-5(9-10-3)7-4-11-6(2)8-7/h4-5,9H,1-3H3
InChI 密鑰
SJHQWTVXXDOONU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227019
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227019
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)