重要文件
ENA457508170
Enamine
2-methoxy-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.67
MDL號碼:
Iupac Name
2-methoxythiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4ClNO3S2/c1-9-4-6-2-3(10-4)11(5,7)8/h2H,1H3
InChI 密鑰
DBNPTCBYYPRMIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217085
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)