重要文件
ENA455585496
Enamine
2-methyl-5-nitrofuran-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.11
MDL號碼:
mp
154-155
Iupac Name
2-methyl-5-nitro-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO5/c1-3-4(6(8)9)2-5(12-3)7(10)11/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
NXPDJCKSBLMJII-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213595
Melting Point
154-155
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213595
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)