重要文件
ENA448968683
Enamine
(2-bromoethoxy)cyclobutane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-bromoethoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-4-5-8-6-2-1-3-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
IOGJSQPKPOTIOR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)