重要文件
ENA448968513
Enamine
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.21
MDL號碼:
Iupac Name
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9-6-8(11)4-2-3-5-8/h11H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
IIFWACAPYZGELU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)