重要文件
ENA447957770
Enamine
benzyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
247.68
MDL號碼:
Iupac Name
benzyl 6-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-12-7-6-11(8-15-12)13(16)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
MEXMCDINMYSBTD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205811
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205811
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)