重要文件
ENA447957528
Enamine
cyclopropylmethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
212.64
MDL號碼:
Iupac Name
cyclopropylmethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2/c10-8-4-11-7(3-12-8)9(13)14-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2
InChI 密鑰
HJMSFAAVTNEKCC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205612
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205612
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)