重要文件
ENA447955908
Enamine
2-(difluoromethoxy)ethan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
111.09
MDL號碼:
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5)7-2-1-6/h3H,1-2,6H2
InChI 密鑰
XVHQHDWOVYAABP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190781
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)