重要文件
ENA444725210
Enamine
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.78
MDL號碼:
Iupac Name
N-(3-aminobutyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S.ClH/c1-9(11)7-8-12-15(13,14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12H,7-8,11H2,1H3;1H
InChI 密鑰
QWRMILGLYLKTRP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204040
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)