重要文件
ENA444724184
Enamine
(6-chloro-4-methylpyridin-2-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
156.61
MDL號碼:
Iupac Name
(6-chloro-4-methyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5-2-6(4-9)10-7(8)3-5/h2-3H,4,9H2,1H3
InChI 密鑰
RHXMIQKZRKPKKA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199830
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199830
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)