重要文件
ENA444724090
Enamine
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
204.1
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h3-4,6,11H,1-2,5H2;1H
InChI 密鑰
KKZQTZQSFOLFKT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202168
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202168
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)