重要文件
ENA444723397
Enamine
3-cyclopropanecarbonyl-5-fluoropyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.17
MDL號碼:
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c10-8-3-7(4-11-5-8)9(12)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
HKYVLAKNTKELJD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198411
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198411
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)