重要文件
ENA432538671
Enamine
2-bromo-5H,6H,7H,8H,9H,10H-cycloocta[b]pyridine-3,4-dicarbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
290.16
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine-3,4-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H12BrN3/c14-13-11(8-16)10(7-15)9-5-3-1-2-4-6-12(9)17-13/h1-6H2
InChI 密鑰
XYTYYWPOJMNJOX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194234
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)