重要文件
ENA432538600
Enamine
3-(3-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.24
MDL號碼:
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(13)7-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7,13H2
InChI 密鑰
SXEOLQMEORRYNB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)