重要文件
ENA432538510
Enamine
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
212.63
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-chlorophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
BVOVUSTVSOEJLN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193432
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)