重要文件
ENA429358691
Enamine
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
246.65
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C13H7ClO3/c14-10-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)17-12(9)6-11(10)15/h1-6,15H
InChI 密鑰
RMVBXXJNOAXYHY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)