文件
ENA428073822
Enamine
1-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.22
MDL號碼:
Iupac Name
1-(6-amino-3-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H12N4O/c10-8-2-1-7(5-12-8)13-4-3-11-6-9(13)14/h1-2,5,11H,3-4,6H2,(H2,10,12)
InChI 密鑰
JTLAWIWODFOUAL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178551
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178551