重要文件
ENA428073647
Enamine
ethyl 2-tert-butylpent-4-enoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
184.28
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 2-(tert-butyl)pent-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-6-8-9(11(3,4)5)10(12)13-7-2/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3
InChI 密鑰
LKGBWTOZHJWQRM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)