重要文件
ENA428072570
Enamine
4-(1,4-oxazepane-4-carbonyl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.27
MDL號碼:
Iupac Name
4-(1,4-oxazepan-4-ylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-6-1-8-16-9-7-14/h2-5H,1,6-9,13H2
InChI 密鑰
HYEMDDSEBRMFEP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170320
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170320
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)