重要文件
ENA423203845
Enamine
N-(propan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.21
MDL號碼:
Iupac Name
N-isopropyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H12F3N/c1-7(2)14-9-5-3-8(4-6-9)10(11,12)13/h3-7,14H,1-2H3
InChI 密鑰
FCJVIALJMINVOV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164262
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164262
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)