重要文件
ENA423200511
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.27
MDL號碼:
Iupac Name
2-(5-methylthiophen-3-yl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-5-8(6-13-7)10-9(11)3-2-4-12-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI 密鑰
RZULRKRUQPCMBG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159918
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)