重要文件
ENA423200064
Enamine
{6-azaspiro[2.5]octan-1-yl}methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.21
MDL號碼:
Iupac Name
6-azaspiro[2.5]oct-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-6-7-5-8(7)1-3-9-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI 密鑰
BAOOOTDYBKVUPX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154251
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154251
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)