重要文件
ENA413171859
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
138.17
MDL號碼:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-4-9-5-3-7(6-10)8-9/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
XNRQWOQUTNBRGZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)