重要文件
ENA410542470
Enamine
5-amino-6-methylpyridine-2-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-amino-6-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-4-5(8)2-3-6(10-4)7(9)11/h2-3H,8H2,1H3,(H2,9,11)
InChI 密鑰
LPDJXUUDOSPDTQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)