重要文件
ENA405194200
Enamine
1-amino-4-phenylbutan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.24
MDL號碼:
Iupac Name
1-amino-4-phenyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c11-8-10(12)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2
InChI 密鑰
LUPIFLARJQGECT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133267
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133267
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)