重要文件
ENA394766989
Enamine
2-bromo-5-(ethylsulfanyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
261.14
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-5-(ethylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-2-13-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
FGATZJGBGNTJDB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)