重要文件
ENA394766890
Enamine
tert-butyl N-[1-(4-cyclopropylphenyl)ethyl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
261.36
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-cyclopropylphenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H23NO2/c1-11(17-15(18)19-16(2,3)4)12-5-7-13(8-6-12)14-9-10-14/h5-8,11,14H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
OOLVDDHJQZDXQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127912
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)