重要文件
ENA390552923
Enamine
2-(dimethylamino)quinoline-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-(dimethylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-14(2)11-7-9(12(15)16)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
NGJFDFAIRAKMPJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)