重要文件
ENA390552358
Enamine
4,4,4-trifluorobutanimidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.57
MDL號碼:
mp
96-100
Iupac Name
4,4,4-trifluorobut-1-ene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F3N2.ClH/c5-4(6,7)2-1-3(8)9;/h1H,2,8-9H2;1H
InChI 密鑰
CZQSEXUYNPGVSL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
Melting Point
96-100
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)