重要文件
ENA388700740
Enamine
1-bromo-N-methylmethanesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
bromo-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H6BrNO2S/c1-4-7(5,6)2-3/h4H,2H2,1H3
InChI 密鑰
PCNXPHMCSOGYBN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)