重要文件
ENA388700457
Enamine
ethyl 1-benzothiophene-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.27
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 1-benzothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-2-13-11(12)9-7-14-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
AYWFFQGZZINDPZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124424
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124424
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)