重要文件
ENA388700410
Enamine
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.19
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C8H13F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,12H,1-5H2
InChI 密鑰
WDWKMZMIJJTUES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)