重要文件
ENA388699774
Enamine
2,4-dichloropyridine-3-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
246.5
MDL號碼:
Iupac Name
2,4-dichloro-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2Cl3NO2S/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)12(8,10)11/h1-2H
InChI 密鑰
YGYLCSUIGQQRBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122955
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122955
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)